Tlačiť
3-Chlorophthalic anhydride, technická kvalita
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR54359-25G OR54359-5G OR54359-100G
APOSOR54359-25GEA 24.95 EUR
APOSOR54359-25G APOSOR54359-5G APOSOR54359-100G
3-Chlorophthalic anhydride, technická kvalita
3-Chlorophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₃ClO₃
Teplota tavenia: 123…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023107
Číslo CAS: 117-21-5
EINECS: 204-179-8