Tlačiť
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Naphthalene-1,5-disulphonic acid tetrahydrate
OR54356-100G OR54356-25G OR54356-500G
APOSOR54356-100GEA 69.7 EUR
APOSOR54356-100G APOSOR54356-25G APOSOR54356-500G
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate 98%
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate
Vzorec: C₁₀H₁₆O₁₀S₂
Mw: 360.36 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149265
Číslo CAS: 211366-30-2
EINECS: 201-317-9
OSN: 2585
ADR: 8 III