Tlačiť
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
OR54338-100G OR54338-25G OR54338-500G
APOSOR54338-100GEA 61.77 EUR
APOSOR54338-100G APOSOR54338-25G APOSOR54338-500G
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₄H₇BrO₂
Teplota varu: 80…82 °C/27mmHg
Hustota: 1,613 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003214
Číslo CAS: 4360-63-8