Tlačiť
2-Chloro-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-3-pyridinol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Chloro-3-hydroxy-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
OR54328-1G OR54328-500MG
APOSOR54328-1GEA 482.28 EUR
APOSOR54328-1G APOSOR54328-500MG
2-Chloro-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-3-pyridinol
2-Chloro-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-3-pyridinol
Vzorec: C₁₁H₁₄ClNO₂Si
Mw: 255.78 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827784
Číslo CAS: 208519-38-4