Tlačiť
4-Chlorothiophenol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloro-4-mercaptobenzene, 4-Chlorobenzene-1-thiol, 4-Chlorobenzenethiol, p-Chlorothiophenol
OR54321-100G OR54321-500G OR54321-25G
APOSOR54321-100GEA 58.16 EUR
APOSOR54321-100G APOSOR54321-500G APOSOR54321-25G
4-Chlorothiophenol 99%
4-Chlorothiophenol
Vzorec: C₆H₅ClS
Teplota varu: 205…207 °C
Teplota tavenia: 48…52 °C
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004847
Číslo CAS: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
OSN: 3261
ADR: 8,II