Tlačiť
3-Iodophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5426-25G OR5426-100G OR5426-5G OR5426-1G
APOSOR5426-25GEA 124.75 EUR
APOSOR5426-25G APOSOR5426-100G APOSOR5426-5G APOSOR5426-1G
3-Iodophenol 97%
3-Iodophenol
Vzorec: C₆H₅IO
Teplota varu: 190 °C/97,5mmHg
Teplota tavenia: 42…44 °C
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002261
Číslo CAS: 626-02-8
EINECS: 210-923-2