Tlačiť
4-Bromo-2-iodoaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5425-25G OR5425-5G OR5425-1G OR5425-100G
APOSOR5425-25GEA 49.74 EUR
APOSOR5425-25G APOSOR5425-5G APOSOR5425-1G APOSOR5425-100G
4-Bromo-2-iodoaniline
4-Bromo-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
Teplota tavenia: 69…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093764
Číslo CAS: 66416-72-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III