Tlačiť
4-Chloro-3-nitroanisole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene
OR5423-100G OR5423-500G OR5423-25G
APOSOR5423-100GEA 54.95 EUR
APOSOR5423-100G APOSOR5423-500G APOSOR5423-25G
4-Chloro-3-nitroanisole 95%
4-Chloro-3-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
Teplota tavenia: 41…45 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007077
Číslo CAS: 10298-80-3
EINECS: 233-674-1