Tlačiť
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Tetra-n-butylammonium borohydride, Tetrabutylammonium borohydride, Tetrabutylammonium tetrahydridoborate
OR5417-50G OR5417-100G
APOSOR5417-50GEA 258.36 EUR
APOSOR5417-50G APOSOR5417-100G
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Vzorec: C₁₆H₄₀BN
Mw: 257.31
Teplota tavenia: 126…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012035
Číslo CAS: 33725-74-5
OSN: 3131
ADR: 4.3+8 II