Tlačiť
1-Chlor-4-nitrobenzen 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5413-1KG OR5413-250G OR5413-5KG
APOSOR5413-1KGEA 96.27 EUR
APOSOR5413-1KG APOSOR5413-250G APOSOR5413-5KG
1-Chlor-4-nitrobenzen 98+%
1-Chlor-4-nitrobenzen
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Teplota varu: 242 °C
Teplota tavenia: 80…83 °C
Hustota: 1,298 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007285
Číslo CAS: 100-00-5
OSN: 1578
ADR: 6.1,II