Tlačiť
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
OR5410-25G OR5410-100G
APOSOR5410-25GEA 26.55 EUR
APOSOR5410-25G APOSOR5410-100G
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Mw: 229.3 g/mol
Teplota tavenia: 148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00076999
Číslo CAS: 84358-13-4