Tlačiť
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
OR5408-100G OR5408-500G
APOSOR5408-100GEA 165.83 EUR
APOSOR5408-100G APOSOR5408-500G
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Mw: 229.276 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862877
Číslo CAS: 98303-20-9