Tlačiť
4-Iodophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5400-25G OR5400-100G OR5400-10G
APOSOR5400-25GEA 60.57 EUR
APOSOR5400-25G APOSOR5400-100G APOSOR5400-10G
4-Iodophenol 97%
4-Iodophenol
Vzorec: C₆H₅IO
Teplota varu: 138 °C/5mmHg
Teplota tavenia: 91…95 °C
Hustota: 1,857 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002327
Číslo CAS: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
OSN: 3261
ADR: 8,III