Tlačiť
2-Bromophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR5397-100G OR5397-25G OR5397-500G
APOSOR5397-100GEA 66.59 EUR
APOSOR5397-100G APOSOR5397-25G APOSOR5397-500G
2-Bromophenol 98%
2-Bromophenol
Vzorec: C₆H₅BrO
Teplota varu: 194…195 °C
Teplota tavenia: 44380 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002146
Číslo CAS: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
OSN: 1993
ADR: 3,III