Tlačiť
1,4-Naftochinon 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5393-2.5KG OR5393-5KG
APOSOR5393-2.5KGEA 75.01 EUR
APOSOR5393-2.5KG APOSOR5393-5KG
1,4-Naftochinon 97%
1,4-Naftochinon
Vzorec: C₁₀H₆O₂
Teplota tavenia: 119…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001676
Číslo CAS: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,I