Tlačiť
3-Cyano-4-methylaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-2-methylbenzonitrile
OR5392-25G OR5392-5G OR5392-1G
APOSOR5392-25GEA 167.27 EUR
APOSOR5392-25G APOSOR5392-5G APOSOR5392-1G
3-Cyano-4-methylaniline
3-Cyano-4-methylaniline
Vzorec: C₈H₈N₂
Teplota varu: 110 °C/22mmHg
Teplota tavenia: 88…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017608
Číslo CAS: 50670-64-9