Tlačiť
1,2,4-Trimethylbenzen 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pseudocumene
OR5391-500G OR5391-2KG OR5391-5KG
APOSOR5391-500GEA 38.23 EUR
APOSOR5391-500G APOSOR5391-2KG APOSOR5391-5KG
1,2,4-Trimethylbenzen 98%
1,2,4-Trimethylbenzen
Vzorec: C₉H₁₂
Teplota varu: 168 °C
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008527
Číslo CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
OSN: 3295
ADR: 3,III