Tlačiť
4-Nitrobenzyl chloroformate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate
OR5386-100G OR5386-25G OR5386-5G
APOSOR5386-100GEA 307.66 EUR
APOSOR5386-100G APOSOR5386-25G APOSOR5386-5G
4-Nitrobenzyl chloroformate 97%
4-Nitrobenzyl chloroformate
Vzorec: C₈H₆ClNO₄
Teplota varu: 230 °C/9,75mmHg
Teplota tavenia: 32…34 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007375
Číslo CAS: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
OSN: 3261
ADR: 8,II