Tlačiť
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5381-100G OR5381-25G OR5381-5G
APOSOR5381-100GEA 225.83 EUR
APOSOR5381-100G APOSOR5381-25G APOSOR5381-5G
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₃O₂S
Teplota tavenia: 57…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051844
Číslo CAS: 82417-45-6
OSN: 3261
ADR: 8,II