Tlačiť
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5376-100G OR5376-25G OR5376-500G
APOSOR5376-100GEA 79.82 EUR
APOSOR5376-100G APOSOR5376-25G APOSOR5376-500G
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClNO₄S
Teplota tavenia: 63…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007430
Číslo CAS: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
OSN: 3261
ADR: 8,II