Tlačiť
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5375-25G OR5375-100G OR5375-5G
APOSOR5375-25GEA 49.74 EUR
APOSOR5375-25G APOSOR5375-100G APOSOR5375-5G
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Teplota varu: 102…104 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 21 °C
Hustota: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051697
Číslo CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
OSN: 3265
ADR: 8,II