Tlačiť
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5373-100G OR5373-25G OR5373-500G
APOSOR5373-100GEA 107.9 EUR
APOSOR5373-100G APOSOR5373-25G APOSOR5373-500G
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄BrClO₂S
Teplota varu: 152…154 °C/26mmHg
Teplota tavenia: 75…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007437
Číslo CAS: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
OSN: 3261
ADR: 8,II