Tlačiť
3-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5371-100G OR5371-25G
APOSOR5371-100GEA 150.02 EUR
APOSOR5371-100G APOSOR5371-25G
3-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄BrClO₂S
Teplota varu: 90…91 °C/0,5mmHg
Teplota tavenia: 30…33 °C
Hustota: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052313
Číslo CAS: 2905-24-0
OSN: 3265
ADR: 8,II