Tlačiť
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
OR5367-5G OR5367-10G OR5367-1G
APOSOR5367-5GEA 28.28 EUR
APOSOR5367-5G APOSOR5367-10G APOSOR5367-1G
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95+%
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Vzorec: C₁₅H₃₂N₃OP
Teplota varu: 100 °C/0,5mmHg
Hustota: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00012213
Číslo CAS: 102691-36-1
OSN: 1993
ADR: 3,III