Tlačiť
(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5364-1KG OR5364-500G
APOSOR5364-1KGEA 41.72 EUR
APOSOR5364-1KG APOSOR5364-500G
(4-Chlorophenyl)acetonitrile 98+%
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
Teplota varu: 265…267 °C
Teplota tavenia: 25…31 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001918
Číslo CAS: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,II