Tlačiť
m-Toluidine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5362-250G OR5362-1KG
APOSOR5362-250GEA 99.48 EUR
APOSOR5362-250G APOSOR5362-1KG
m-Toluidine 99%
m-Toluidine
Vzorec: C₇H₉N
Teplota varu: 203…204 °C
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007808
Číslo CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
OSN: 1708
ADR: 6.1,II