Tlačiť
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR5360-100G OR5360-25G
APOSOR5360-100GEA 66.59 EUR
APOSOR5360-100G APOSOR5360-25G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 98+%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₅H₂₃ClO₂S
Mw: 302.87
Teplota tavenia: 94…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007433
Číslo CAS: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
OSN: 3261
ADR: 8 II