Tlačiť
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxysorbic acid d-lactone, 2-hydroxy-6-methyl-pyran-4-one
OR5357-100G OR5357-25G OR5357-500G
APOSOR5357-100GEA 28.28 EUR
APOSOR5357-100G APOSOR5357-25G APOSOR5357-500G
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Vzorec: C₆H₆O₃
Teplota tavenia: 188…190 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006641
Číslo CAS: 675-10-5
EINECS: 211-619-2