Tlačiť
3-Hydroxybenzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: m-Hydroxybenzoic Acid
OR5349-100G OR5349-500G OR5349-1KG
APOSOR5349-100GEA 13.38 EUR
APOSOR5349-100G APOSOR5349-500G APOSOR5349-1KG
3-Hydroxybenzoic acid 99%
3-Hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₃
Mw: 138.12
Teplota varu: 346
Teplota tavenia: 200…203 °C
Teplota vzplanutia: 220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002506
Číslo CAS: 99-06-9
EINECS: 202-726-5