Tlačiť
3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR5346-1G OR5346-25G OR5346-5G
APOSOR5346-1GEA 249.5 EUR
APOSOR5346-1G APOSOR5346-25G APOSOR5346-5G
3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
3,5-Dihydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₅NO₂
Teplota tavenia: 185…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016453
Číslo CAS: 19179-36-3