Tlačiť
o-Anisic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxybenzoic acid
OR5344-10KG OR5344-1KG OR5344-5KG
APOSOR5344-10KGEA 860.81 EUR
APOSOR5344-10KG APOSOR5344-1KG APOSOR5344-5KG
o-Anisic acid 98%
o-Anisic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 200 °C
Teplota tavenia: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002431
Číslo CAS: 579-75-9