Tlačiť
4-Benzyloxybenzyl alcohol 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-(Benzyloxy)phenyl)methanol
OR5343-100G OR5343-25G
APOSOR5343-100GEA 197.48 EUR
APOSOR5343-100G APOSOR5343-25G
4-Benzyloxybenzyl alcohol 95+%
4-Benzyloxybenzyl alcohol
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂
Mw: 214.26
Teplota tavenia: 86…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004654
Číslo CAS: 836-43-1