Tlačiť
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5342-1G OR5342-25G OR5342-5G
APOSOR5342-1GEA 24.95 EUR
APOSOR5342-1G APOSOR5342-25G APOSOR5342-5G
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₁₅ClO₂S
Teplota tavenia: 39…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173759
Číslo CAS: 73948-18-2
OSN: 3261
ADR: 8,II