Tlačiť
2-Ethoxybenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5338-100G OR5338-25G
APOSOR5338-100GEA 68.99 EUR
APOSOR5338-100G APOSOR5338-25G
2-Ethoxybenzoyl chloride 98%
2-Ethoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Teplota varu: 114…118 °C/5mmHg
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016348
Číslo CAS: 42926-52-3
EINECS: 256-003-4
OSN: 3265
ADR: 8,II