Tlačiť
2-Chlorobenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5336-100G OR5336-25G
APOSOR5336-100GEA 41.72 EUR
APOSOR5336-100G APOSOR5336-25G
2-Chlorobenzoyl chloride 97%
2-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 237…239 °C
Teplota tavenia: –1 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000660
Číslo CAS: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
OSN: 3265
ADR: 8,II