Tlačiť
2,6-Lutidin 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dimethylpyridine
OR5334-1KG OR5334-250G
APOSOR5334-1KGEA 169.84 EUR
APOSOR5334-1KG APOSOR5334-250G
2,6-Lutidin 98+%
2,6-Lutidin
Vzorec: C₇H₉N
Mw: 107.16
Teplota varu: 143…145 °C
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 0.921 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006345
Číslo CAS: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
OSN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05636