Tlačiť
2,4,6-Trichlorobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4,6-TBA
OR5333-100G OR5333-250G OR5333-25G OR5333-500G
APOSOR5333-100GEA 103.09 EUR
APOSOR5333-100G APOSOR5333-250G APOSOR5333-25G APOSOR5333-500G
2,4,6-Trichlorobenzoic acid 99%
2,4,6-Trichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₃O₂
Teplota tavenia: 160…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060699
Číslo CAS: 50-43-1