Tlačiť
2,6-Dichlorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,6-Dichlorophenyl)metaboric acid, 2,6-Dichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,6-dichlorophenyl)borane, (2,6-Dichlorophenyl)boronic acid
OR5330-5G OR5330-1G OR5330-10G
APOSOR5330-5GEA 24.95 EUR
APOSOR5330-5G APOSOR5330-1G APOSOR5330-10G
2,6-Dichlorophenylboronic acid 98%
2,6-Dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
Teplota tavenia: 151…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064869
Číslo CAS: 73852-17-2