Tlačiť
3-Bromobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: m-Bromobenzoic Acid
OR5328-100G OR5328-25G
APOSOR5328-100GEA 129.56 EUR
APOSOR5328-100G APOSOR5328-25G
3-Bromobenzoic acid 98%
3-Bromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Teplota tavenia: 155…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002487
Číslo CAS: 585-76-2
EINECS: 209-562-3