Tlačiť
1-Pentene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: alpha-n-Amylene, Propylethylene
OR5326-100G OR5326-25G
APOSOR5326-100GEA 284 EUR
APOSOR5326-100G APOSOR5326-25G
1-Pentene 98%
1-Pentene
Vzorec: C₅H₁₀
Teplota varu: 29…31 °C
Teplota tavenia: –138 °C
Hustota: 0,64 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –50 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003567
Číslo CAS: 109-67-1
OSN: 1108
ADR: 3,I