Tlačiť
6-Chloro-1-hexene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR53170-25G OR53170-5G
APOSOR53170-25GEA 307.66 EUR
APOSOR53170-25G APOSOR53170-5G
6-Chloro-1-hexene
6-Chloro-1-hexene
Vzorec: C₆H₁₁Cl
Teplota varu: 135…136 °C
Hustota: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 29 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039391
Číslo CAS: 928-89-2
OSN: 1993
ADR: 3,III