Tlačiť
Phenyl acetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Acetic acid phenyl ester
OR5316-100G OR5316-250G OR5316-1KG
APOSOR5316-100GEA 24.95 EUR
APOSOR5316-100G APOSOR5316-250G APOSOR5316-1KG
Phenyl acetate 97%
Phenyl acetate
Vzorec: C₈H₈O₂
Teplota varu: 196 °C
Hustota: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008699
Číslo CAS: 122-79-2
EINECS: 204-575-0