Tlačiť
Triethyl orthobenzoate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: alpha,alpha,alpha-Triethoxytoluene, (Triethoxymethyl)benzene, Orthobenzoic acid triethyl ester
OR53122-100G OR53122-500G
APOSOR53122-100GEA 63.38 EUR
APOSOR53122-100G APOSOR53122-500G
Triethyl orthobenzoate 95+%
Triethyl orthobenzoate
Vzorec: C₁₃H₂₀O₃
Teplota varu: 239…241 °C
Hustota: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009222
Číslo CAS: 1663-61-2