Tlačiť
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
OR53100-100G OR53100-25G
APOSOR53100-100GEA 158.04 EUR
APOSOR53100-100G APOSOR53100-25G
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Vzorec: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Teplota tavenia: 222 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012979
Číslo CAS: 137-09-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III