Tlačiť
5-Nitrobenzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Nitro-1H-benzimidazole
OR53095-100G OR53095-25G
APOSOR53095-100GEA 149.81 EUR
APOSOR53095-100G APOSOR53095-25G
5-Nitrobenzimidazole
5-Nitrobenzimidazole
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
Mw: 163.14
Teplota tavenia: 207…211 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005604
Číslo CAS: 94-52-0