Tlačiť
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl p-methoxyhydrocinnamate, Methyl 3-(4-methoxyphenyl)propanoate
OR53092-1G OR53092-5G
APOSOR53092-1GEA 24.95 EUR
APOSOR53092-1G APOSOR53092-5G
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Teplota varu: 120 °C
Teplota tavenia: 37…41 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01923356
Číslo CAS: 15823-04-8