Tlačiť
4-Nitro-o-phenylenediamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR53090-100G OR53090-25G
APOSOR53090-100GEA 51.74 EUR
APOSOR53090-100G APOSOR53090-25G
4-Nitro-o-phenylenediamine
4-Nitro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Teplota tavenia: 199…201 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007724
Číslo CAS: 99-56-9
EINECS: 202-766-3