Tlačiť
3-Hydroxybenzhydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxybenzoic hydrazide, 3-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-Hydroxybenzohydrazide, 3-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide
OR53082-1G OR53082-25G OR53082-5G
APOSOR53082-1GEA 24.91 EUR
APOSOR53082-1G APOSOR53082-25G APOSOR53082-5G
3-Hydroxybenzhydrazide
3-Hydroxybenzhydrazide
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Mw: 152.15
Teplota tavenia: 157…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014759
Číslo CAS: 5818-06-4
EINECS: 227-389-1