Tlačiť
4-Amino-N,N-dimethylaniline 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N-Dimethylbenzene-p-diamine, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Dimethylbenzene-1,4-diamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
OR5307-250G OR5307-50G
APOSOR5307-250GEA 371.44 EUR
APOSOR5307-250G APOSOR5307-50G
4-Amino-N,N-dimethylaniline 96%
4-Amino-N,N-dimethylaniline
Redox indicator.
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Teplota varu: 262 °C
Teplota tavenia: 34…38 °C
Teplota vzplanutia: 130 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007860
Číslo CAS: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,II