Tlačiť
Methyl benzenesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5306-100G OR5306-1KG OR5306-500G
APOSOR5306-100GEA 29.8 EUR
APOSOR5306-100G APOSOR5306-1KG APOSOR5306-500G
Methyl benzenesulphonate 98%
Methyl benzenesulphonate
Vzorec: C₇H₈O₃S
Mw: 172.2
Teplota varu: 147…150 °C/13mmHg
Teplota tavenia: –4 °C
Hustota: 1.269 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014737
Číslo CAS: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
OSN: 3265
ADR: 8 III